Merck
Z765546
Tube rack for Benchmixer XL multi-tube vortexer
Holds 96 x 0.5 mL tubes
別名:
multi tube vortexer rack, vortexer rack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.77
特徴
Holds 96 x 0.5 mL tubes
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific BV1010-05
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Benchmixer XL vortexer head adapters to hold multiple tubes.
法的情報
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.