Merck
Z742710
BenchMixer XLQ QuEChERs Shaker/Vortexer, tube rack for 7 x 50 mL tubes, PP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103816
NACRES:
NB.73
物質
polypropylene
製品種目
BenchMixer
テクニック
QuEChERS: suitable
詳細
Foam tube horizontal tube rack to hold 7x50ml tubes for QuEChERs applications in Benchmixer XLQ shaker/vortexer.
法的情報
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)