Merck
R6901
Sigma-Aldrich
PCR 96 Well rack
assorted colors
別名:
microtube rack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.15
物質
polypropylene
特徴
autoclavable
Holds 96 x 0.2 mL tubes
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS23461A
テクニック
PCR: suitable
サイズ
127x99x30 mm
assorted colors
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sturdy rack for working with 0.2 mL tubes. Accommodates the standard 8 or 12 tube strips. Perfect for pre- or post-PCR sampling applications. The tube wells are easily identified with imprinted numbers and letters. The rack features a removable hinged lid.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Reversible 96 well rack green
R6526
Reversible 96 well rack
Reversible 96 well rack blue
R6401
Reversible 96 well rack
Reversible 96 well rack natural
R6276
Reversible 96 well rack