Merck
R7151
Sigma-Aldrich
PCR 96 Well rack
blue
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.22
物質
polypropylene
特徴
Holds 96 x 0.2 mL tubes
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS23461C
テクニック
PCR: suitable
サイズ
127x99x30 mm
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sturdy rack for working with 0.2 mL tubes. Accommodates the standard 8 or 12 tube strips. Perfect for pre- or post-PCR sampling applications. The tube wells are easily identified with imprinted numbers and letters. The rack features a removable hinged lid.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)