Merck
HS120541
96ウェル低温PCRラック
purple, polypropylene
別名:
cold storage tube rack, freezer vial rack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.12
物質
polypropylene
特徴
Holds 96 x 0.2 mL tubes (individual or strips)
包装
pkg of 5
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS120541
テクニック
PCR: suitable
purple
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PCR貯蔵ラックは多用途であり、ベンチ・トップでも冷凍庫にも使用できます。設置面積が小さく積み重ね可能なため、研究室の貴重な空間を節約するのに役立ちます。人間工学的な手触りのつまみでしっかり掴めるため、PCRラックが落下する可能性が低下し、とりわけ手袋をはめているときの取り扱いと運搬が容易になります。蓋に付いている、試料を迅速に冷却するためのサイド・オープニングによって完全性が確保され、半透明のポリカーボネート製であるため、試料とウェルを容易に識別できます。
PCRラックの基部は試料を安全に保つのに役立つ堅牢なABS構造であるため、費用のかかる再試験のために余分な費用と時間を費やすことはありません。数字と文字からなる位置IDによって試料の配置が体系化される結果、試料を容易かつ迅速に取り出すことができます。PCRラックは冷却期間を延ばして試料の完全性を維持するのに役立つクローズド・ベース設計を採用しています。
PCR貯蔵ラックは多用途であり、ベンチ・トップでも冷凍庫にも使用できます。設置面積が小さく積み重ね可能なため、研究室の貴重な空間を節約するのに役立ちます。PCR貯蔵ラックは、コーディング・オプション用に多くの色で提供されます。
  • 蓋は左右いずれにも開き、左手方向または右手方向に適応するように切り替え可能です。
  • 蓋は取り外し可能です。
  • 個別のまたは細長い0.2 mLのチューブを保持します。
  • 96ウェル8 x 12構成
  • -80°C (-112°F) までの冷凍庫に使用可能です。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2