Merck
SML3696
Sigma-Aldrich
DHMEQ
new
≥98% (HPLC)
別名:
2-Hydroxy-N-[2-hydroxy-5-oxo-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-en-3-yl]benzamide, DHM2EQ, Dehydroxymethylepoxyquinomicin, rel-2-Hydroxy-N-[(1R,2R,6R)-2-hydroxy-5-oxo-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-en-3-yl]benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11NO5
CAS番号:
分子量:
261.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@]2([H])[C@](C(C=C1NC(C3=C(C=CC=C3)O)=O)=O)([H])O2
生物化学的/生理学的作用
Potent, selective, and irreversible inhibitor of NF-κB that covalently binds to a cysteine residue.
DHMEQ is a potent, selective, and irreversible inhibitor of NF-κB that covalently binds to a cysteine residue. It inhibits inflammatory cytokine expression in mice models. DHMEQ is a potent and non/low toxic in vivo anti-inflammatory agent effective in number of animal models.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3696-VAR:
SML3696-5MG:
SML3696-BULK:
SML3696-25MG:
試験成績書(COA)