詳細
Sealing film, Aluminum membrane, pk/100
PureAmp Sealing Membranes are compatible with all standard PCR plates. Pierceable aluminum membrane guaranteed to keep evaporation rates below 5%.
PureAmp Sealing Membranes are compatible with all standard PCR plates. Pierceable aluminum membrane guaranteed to keep evaporation rates below 5%.
特徴および利点
- RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
- Evaporation rates ? 5%
- Inner packs of 10 membranes
- -80° to 120°C
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
Pure.Amp is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)