詳細
Blot Box, 4 5/8 x 3 1/2 x 1 1/8in. (11.7 x 8.9 x 2.8cm), 5/pk
These Blot boxes are correctly matched to common blot sizes, enabling more blots to fit on shakers/rockers while keeping reagent and antibody usage to an absolute minimum. All corners are formed at 90˚ angles and the bottom surface is uniformly flat, further reducing consumption of costly reagents and antibodies. Black Blot boxes are light-blocking opaque for use with light sensitive samples.
アプリケーション
Cambrex PAGEr Gold, Novex
特徴および利点
- A perfect box for every blot
- Reduce antibody usage
- Hinged lid minimizes evaporation
- For halves, wholes, strips or minis
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)