Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
MAK567
Sigma-Aldrich
Pyruvate Dehydrogenase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
PDH Activity Assay Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116104
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
品質水準
検出方法
colorimetric
保管温度
−20°C
詳細
Pyruvate Dehydrogenase (PDH) is a mitochondrial enzyme which has an important role in carbohydrate metabolism. Combining with dihydrolipoyl transacetylase (E2) and dihydrolipoyl dehydrogenase (E3), PDH (E1) forms a well-characterized enzyme complex (PDC). In the presence of NAD+ and CoA, PDH catalyzes the conversion of pyruvate into Acetyl-CoA and CO2. Thus, PDH links the glycolysis metabolic pathway (cytoplasm) to the citric acid cycle (mitochondria). The Pyruvate Dehydrogenase Activity Assay Kit provides a sensitive, simple, fast, direct and convenient way for the detection of PDH activity in various samples, based on a colorimetric method. In the assay, PDH activity changes a colorless developer to a colored product. The amount of the colorimetric (450 nm) product is proportional to the enzymatic activity present in the sample. The kit can detect PDH activity that is lower than 0.1 mU, in a variety of samples.
アプリケーション
Pyruvate Dehydrogenase (PDH) Activity Assay Kit has been used in the colorimetric measurement of PDH Activity in biological samples.
特徴および利点
Sensitive, simple, fast, direct and convenient way for the detection of PDH activity in various biological samples.
Supportive calculator will calculate the reagents needed according to your experimental needs, and analyze your results based on your experimental data.
Click here to download a calculator excel file
適合性
Suitable for measuring PDH Activity in adherent or suspension cells, from an animal or plant source.
単位の定義
One unit of pyruvate dehydrogenase is the amount of enzyme that will generate 1.0 µmole of NADH per minute at 37 °C at pH=7.5.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)