Merck
MAK555
Sigma-Aldrich
Lysyl Oxidase (LOX) Assay Kit
sufficient for 500 fluorometric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116104
NACRES:
NA.84
検出方法
fluorometric
関連疾患
dermatological diseases; orthopedic diseases; pulmonary disorders
保管温度
−20°C
詳細
Lysyl oxidase (LOX) is an extracellular enzyme that catalyzes formation of aldehydes from lysine residues in collagen and elastin precursors. These aldehydes are highly reactive and undergo spontaneous chemical reactions with other lysyl oxidasederived aldehyde residues, or with unmodified lysine residues. This results in cross-linking collagen and elastin which is essential for stabilization of collagen fibrils and for the integrity and elasticity of mature elastin. Lysyl oxidase activity in biological samples is traditionally and most reliably assessed by tritium release end-point assays using radiolabeled collagen or elastin substrates involving laborious vacuum distillation of the released tritiated water. ​
The Lysyl Oxidase Assay Kit offers a sensitive fluorescent assay to measure LOX activity using a LOX substrate that releases hydrogen peroxide upon oxidation. The amount of hydrogen peroxide released by the LOX oxidation is detected using HRP substrate in the HRP-coupled reactions. This allows the detection of sub ng/mL lysyl oxidase. This method eliminates the interference that occurs in some biological samples and can be readily used to detect lysyl oxidase activity in cell culture samples.
その他情報
Please note that the kit does not include the lysyl oxidase enzyme.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)