詳細
Fumarase (or fumarate hydratase) is an enzyme that catalyzes the reversible hydration/dehydration reaction of fumarate to malate. Fumarase exists in two isoforms: a cytosolic and mitochondrial form. In the citric acid cycle, it facilitates a transition step in the production of energy in the form of NADH. Fumarase deficiency in humans results in early brain development problems and is characterized by poor feeding, hypotonia, failure to thrive, etc.
特徴および利点
- Linear detection range: 0.4 to 70 U/L
- Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
The kit is suitable for fumarase activity determination in biological samples (e.g. plasma, serum, erythrocytes, tissue and culture media.)
原理
The Fumarase Assay Kit is a non-radioactive, colorimetric assay based on the reduction of the tetrazolium salt MTT in a NADH-coupled enzymatic reaction to a reduced form of MTT which exhibits an absorption maximum at 565 nm. The increase in absorbance at 565 nm is proportional to the enzyme activity.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)