安全性情報
MAK306
Sigma-Aldrich
LCFC-LCAT Acyltransferase Activity Assay
Supplied by Roar Biomedical, Inc., sufficient for 100 fluorometric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 fluorometric tests
アプリケーション
pharmaceutical
検出方法
fluorometric
関連疾患
cardiovascular diseases
保管温度
2-8°C
詳細
The plasma protein lecithin:cholesterol acyltransferase (LCAT) catalyzes the transfer of an acyl group from the sn2 position of phosphatidylcholine to the 3-hydroxyl group of cholesterol forming cholesteryl ester. This activity occurs on the surface of high density lipoprotein (HDL) and the cholesteryl esters formed by LCAT are incorporated into the core of HDL.
特徴および利点
  • Non-enzymatic determination of cholesteryl ester formation.
  • Not affected by LCAT inhibitors or other chemical compounds.
  • Dilution or non-dilution type assay.
  • Assay components stable for up to one year.
  • Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
Suitable for high-throughput screening, mechanism of action studies and structureactivity relationship (SAR) work of LCAT in plasma and serum
原理
The LCFC-LCAT Acyltransferase Activity Assay is a fluorometric assay useful for measuring the acyltransferase activity of LCAT in serum or plasma. The method detects changes in LCAT free cholesterol (LCFC) levels in the sample without the use of cholesterol oxidase, peroxidase, or the generation of hydrogen peroxide. Detection is not affected by iodoacetate or other LCAT inhibitors. LCAT activity results in a fluorometric (λEx = 320 nm/λEm = 405 nm) product proportional to the amount of free cholesterol present.
関連製品
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Deficient cholesterol esterification in plasma of apoc2 knockout zebrafish and familial chylomicronemia patients.
Liu C, et al.
PLoS ONE, 12(1), e0169939-e0169939 (2017)