Merck
MAK107
Sigma-Aldrich
LCAT活性アッセイキット
Supplied by Roar Biomedical, Inc.
別名:
レシチン:コレステロールアシルトランスフェラーゼ活性アッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 fluorometric tests
アプリケーション
pharmaceutical
検出方法
fluorometric
関連疾患
cardiovascular diseases
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... LCAT(3931)
詳細
血漿タンパク質レシチン:コレステロールアシルトランスフェラーゼ(LCAT)は、ホスファチジルコリンのsn2位置からコレステロールの3-ヒドロキシル基へのアシル基の転移を触媒し、コレステリルエステルを生成します。この酵素活性は、高比重リポタンパク質(HDL)の表面で生じます。LCATにより生成されたコレステリルエステルは、HDLのコアに包まれている場合があります。
アプリケーション
LCAT Activity Assay Kitは、血漿サンプル中のレシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ活性の測定に使用されています。
この方法の用途には、ハイスループットスクリーニング、作用機序研究、および構造活性相関(SAR)作業などがあります。
特徴および利点
高スループット処理系と両立。
適合性
血漿または血清中のLCATのホスホリパーゼ活性の測定に適しています。
原理
LCAT Activity Assay Kitは、(λEx=390 nm/λEm=470 nm)LCATのホスホリパーゼ活性を測定するのに役立つ蛍光測定アッセイです。本アッセイは、ヨウ素酢酸塩または別のスペクトル的に穏やかな(エルマン試薬(Ellman′s reagent)ではない)LCAT阻害剤によるLCATの阻害によりバリデートされる場合もあります。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Substrate Reagent .1 mL
  • READ Reagent 30 mL
  • LCAT Assay Buffer 20 mL
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Reversal of high fat diet-induced obesity through modulating lipid metabolic enzymes and inflammatory markers expressions in rats.
Uddandrao V V S, et al.
Archives of Physiology and Biochemistry, 1-7 (2018)
Anatol Kontush et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 27(8), 1843-1849 (2007-06-16)
The purpose of this study was to define heterogeneity in the molecular profile of lipids, including sphingomyelin and sphingosine-1-phosphate, among physicochemically-defined HDL subpopulations and potential relevance to antiatherogenic biological activities of dense HDL3. The molecular profile of lipids (cholesteryl esters
Yan Ru Su et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 8(4), 576-583 (2003-10-08)
The antiatherogenic effect of high-density lipoprotein (HDL) and its major protein component apolipoprotein A-I (apoA-I) has been largely attributed to their key roles in reverse cholesterol transport (RCT) and cellular cholesterol efflux. Substantial evidence shows that overexpression of human apoA-I
E Nobécourt et al.
Diabetologia, 48(3), 529-538 (2005-02-25)
Elevated oxidative stress, hyperglycaemia, and dyslipidaemia involving low levels of HDL particles are key proatherogenic factors in type 2 diabetes mellitus. We examined the relationship of oxidative stress, and the degree of glycaemia and triglyceridaemia, to antioxidative function of HDL
Ameliorative potential of gingerol: Promising modulation of inflammatory factors and lipid marker enzymes expressions in HFD induced obesity in rats.
Naidu P B, et al.
Molecular and Cellular Endocrinology, 419, 139-147 (2016)