安全性情報
MAK165
Sigma-Aldrich
蛍光分析過酸化水素アッセイ・キット
sufficient for 500 fluorometric tests (red fluorescence)
別名:
過酸化水素定量キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 500 fluorometric tests (red fluorescence)
検出方法
fluorometric
関連疾患
cardiovascular diseases; aging/geriatric diseases; orthopedic diseases; pulmonary disorders; neurological disorders
保管温度
−20°C
詳細
分子酸素の代謝によって生成される反応性酸素種の1つである過酸化水素は、細胞間シグナル伝達メッセンジャーと酸化的ストレス源の両方として機能します。過酸化水素は、好中球とマクロファージ(呼吸性バースト)による、またはミトコンドリア呼吸中の電子漏れの結果として発生するスーパーオキシドアニオンのジスムターゼによるNOX媒介ROS産生といった、いくつかの作用機序を介して細胞内で生成されます。過酸化水素の異常生成は、酸化的細胞傷害の一因となり、またぜんそく、アテローム性動脈硬化症、骨粗しょう症、および神経変性などの疾患の進行に関与します。
特徴および利点
高スループット処理系と両立。
適合性
このキットは、細胞抽出物、細胞液といった各種試料の過酸化水素レベルを定量化するために適します。
原理
蛍光過酸化水素アッセイキットは、細胞抽出物、細胞液といった各種試料の過酸化水素レベルを定量化する単純かつ再現可能な方法を提供します。このキットは、生細胞から放出されたり、オキシダーゼ活性によって生成されたりする過酸化水素の検出にも使用できます。このキットは、蛍光性マイクロプレートリーダーで分析可能な過酸化水素との反応後に赤い蛍光生成物(λex = 540/λem = 590 nm)を発生させるペルオキシダーゼ担体を利用しています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Foteini Vasilopoulou et al.
GeroScience, 43(2), 965-983 (2020-11-01)
Brain aging and dementia are current problems that must be solved. The levels of imidazoline 2 receptors (I2-IRs) are increased in the brain in Alzheimer's disease (AD) and other neurodegenerative diseases. We tested the action of the specific and selective
Wei Zhu et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2019, 5305014-5305014 (2019-06-11)
Females develop kidney stones less frequently than males do. However, it is unclear if this gender difference is related to altered estrogen/estrogen receptor (ER) signaling. Here, we found that ER beta (ERβ) signals could suppress hepatic oxalate biosynthesis via transcriptional
Yan Zhang et al.
Journal of nanobiotechnology, 19(1), 161-161 (2021-06-02)
As one typical cardiovascular disease, atherosclerosis severely endanger people' life and cause burden to people health and mentality. It has been extensively accepted that oxidative stress and inflammation closely correlate with the evolution of atherosclerotic plaques, and they directly participate
Abraham Lin et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, 9750206-9750206 (2020-12-22)
Non-thermal plasma (NTP), an ionized gas generated at ambient pressure and temperature, has been an emerging technology for medical applications. Through controlled delivery of reactive oxygen and nitrogen species (ROS/RNS), NTP can elicit hormetic cellular responses, thus stimulating broad therapeutic
Rakesh Ruchel Khanikar et al.
RSC advances, 12(15), 9466-9472 (2022-04-16)
Cold atmospheric pressure (CAP) plasma has a profound effect on protein-protein interactions. In this work, we have highlighted the deactivation of the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) spike protein by CAP plasma treatment. Complete deactivation of spike protein