おすすめの製品
使用法
sufficient for 100 fluorometric tests
アプリケーション
pharmaceutical
検出方法
fluorometric
関連疾患
cardiovascular diseases
保管温度
2-8°C
詳細
Cholesteryl ester transfer protein (CETP) is present in normal human plasma and transfers neutral lipids from high density lipoproteins (HDL) to very low density lipoprotein (VLDL) and low density lipoprotein (LDL). CETP plays an important role in lipoprotein metabolism and influences the reverse cholesterol transport pathway.
特徴および利点
Synthetic assay components support manipulation for MOA studies and SAR work. Unusually high signal-to-background with linearity. Assay components stable for up to 1 year. High DMSO tolerance.
適合性
Suitable for high-throughput screening (HTS), mechanism of action (MOA) studies, and structure-activity relationship (SAR) work in CETP sources.
原理
The CETP RP Activity Assay uses a proprietary substrate that enables the detection of CETP-mediated neutral lipid mass transfer. The method is useful for measuring CETP activity in recombinant protein (RP) or purified CETP samples and has a high DMSO tolerance. The transfer activity results in an increase in fluorescence intensity (λEx = 465 nm/λEm = 535 nm). With recombinant CETP as the CETP source, the assay is linear over a wide range of CETP concentrations and provides very high signal-to-background values. Typical Z factor: ∼0.9
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)