安全性情報
MAK532
Sigma-Aldrich
Nitric Oxide Synthase (NOS) Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
アプリケーション
pharmaceutical
検出方法
colorimetric
関連疾患
cardiovascular diseases; immunological diseases; aging/geriatric diseases; cancer
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Nitric oxide (NO) is a reactive radical that plays an important role in many key physiological functions. NO, an oxidation product of arginine by nitric oxide synthase (NOS), is involved in host defense and development, activation of regulatory proteins and direct covalent interaction with functional biomolecules.
特徴および利点
  • Linear detection range: 0.25 - 25 U/L
適合性
The kit is suitable for the determination of nitric oxide synthase activity in biological samples, as well as for studying the effects of drugs on nitric oxide synthase activity.
原理
The Nitric Oxide Synthase (NOS) Assay Kit nvolves two steps: a NOS reaction step during which NO is produced followed by an NO detection step. Since the NO generated by NOS is rapidly oxidized to nitrite and nitrate, the NO production is measured following reduction of nitrate to nitrite using an improved Griess method. The procedure is simple and the time required for sample pretreatment and assay is reduced to as short as 40 minutes.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)