アプリケーション
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
検出方法
fluorometric
関連疾患
cardiovascular diseases
保管温度
−20°C
詳細
Reverse Cholesterol Transport (RCT) is the mechanism by which the peripheral lipid burden is reduced by transport to liver and its fecal excretion. The first important step in RCT is the cholesterol efflux from macrophage-derived foam cells present in atherosclerotic plaques. The cholesterol efflux is critical for the maintenance of net cholesterol balance in arterial walls and in the reduction of proinflammatory responses triggered by lipid-laden macrophages.
アプリケーション
Cholesterol Efflux Assay Kit has been used in cholesterol efflux assay.
特徴および利点
Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
Suitable for the determination of cholesterol efflux in cells.
原理
The Cholesterol Efflux Assay Kit is a high-throughput screening assay that measures cholesterol efflux in cells using fluorescent-labeled cholesterol (λEx = 482 nm/ λEm = 515 nm). It is suitable for serum, isolated, or recombinant lipoprotein samples. It may also be used to screen small molecules for their effect on cholesterol efflux and therefore, may be a valuable tool in drug discovery programs.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- Labeling Reagent
- Equilibration Buffer
- Reagent A
- Reagent B
- Cell Lysis Buffer
- Positive Control
- Serum Treatment Reagent
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sustained delivery of BSA/HSA from biocompatible plant cellulose nanocrystals for in vitro cholesterol release from endothelial cells.
Singla R, et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 104, 748-757 (2017)
Bariatric surgery improves lipoprotein profile in morbidly obese patients by reducing LDL cholesterol, apoB, and SAA/PON1 ratio, increasing HDL cholesterol, but has no effect on cholesterol efflux capacity.
Kjellmo C A, et al.
Journal of Clinical Lipidology, 12(1), 193-202 (2018)
Lipoprotein apheresis affects lipoprotein particle subclasses more efficiently compared to the PCSK9 inhibitor evolocumab, a pilot study.
Lappeg?rd K T, et al.
Transfusion and Apheresis Science : Official Journal of the World Apheresis Association : Official Journal of the European Society for Haemapheresis, 57(1), 91-96 (2018)