安全性情報
AB2218
Sigma-Aldrich
Anti-Aquaporin-4 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
別名:
AQP4, WCH4, MIWC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
product name
抗アクアポリン4抗体, Chemicon®, from rabbit
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AQP4(361)
詳細
水特異的チャネルのアクアポリン4は、消化管、腎臓および脳を含むさまざまな組織に局在しています。浸透圧受容体であり、体内の水分バランスを調節し、中枢神経系内の水の流れに関与します。 AQ4は、アストロサイトエンドフィートに局在するため、アストロサイトの遠位突起の優れたマーカーとなっています。
特異性
この抗体の他の動物種との交差反応性はまだテストされていません。免疫原が示す類似性は、マウスでは94%、ウシでは88%、ウサギでは86%、ヒトAQP4(hAQP4)では82%です。
アクアポリン4を認識します。
免疫原
エピトープ:C末端
合成直鎖ペプチド
アプリケーション
ウエスタンブロッティング:0.5~1 μg/mL、化学発光技術を使用。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗アクアポリン4抗体はアクアポリン4に対する抗体であり、WBで使用できます。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
イオンチャンネルおよびトランスポーター
ターゲットの説明
約34 kDa
関連事項
先発品:AB3068
物理的形状
0.05% NaN3を含むPBS中で精製。
イムノアフィニティー精製
保管および安定性
未希釈液として2~8℃で受領日から最長1年間保存できます。
アナリシスノート
コントロール
成体ラット脳ライセートでテスト済み
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB2218:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Loss of astrocyte polarization upon transient focal brain ischemia as a possible mechanism to counteract early edema formation.
Esther Steiner,Gaby U Enzmann,Shuo Lin,Sharang Ghavampour,Melanie-Jane Hannocks et al.
Glia null
Evidence of a rudimentary colon in the elasmobranch, Leucoraja erinacea.
Nicole Alexandra Theodosiou,Alyssa Simeone
Development Genes and Evolution null
Loss of astrocyte polarity marks blood-brain barrier impairment during experimental autoimmune encephalomyelitis.
Karen Wolburg-Buchholz,Andreas F Mack,Esther Steiner,Friederike Pfeiffer et al.
Acta neuropathologica null
Absence of glial ?-dystrobrevin causes abnormalities of the blood-brain barrier and progressive brain edema.
Lien, CF; Mohanta, SK; Frontczak-Baniewicz, M; Swinny, JD; Zablocka, B; Gorecki, DC
The Journal of Biological Chemistry null
Stefanie Gurnik et al.
Acta neuropathologica, 131(5), 753-773 (2016-03-05)
The homeostasis of the central nervous system is maintained by the blood-brain barrier (BBB). Angiopoietins (Ang-1/Ang-2) act as antagonizing molecules to regulate angiogenesis, vascular stability, vascular permeability and lymphatic integrity. However, the precise role of angiopoietin/Tie2 signaling at the BBB