安全性情報
MAK190
Sigma-Aldrich
ATP Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric or Fluorometric tests
別名:
Adenosine triphosphate Assay Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
cancer; neurological disorders
保管温度
−20°C
詳細
Adenosine triphosphate (ATP) is a nucleoside triphosphate formed exclusively in the mitochondria. It is a high-energy molecule described as the energy currency in all living systems. The chemical energy contained in the phosphate bond of ATP drives most cellular processes. Genetic disorders such as Leber hereditary optic neuropathy, Leigh syndrome, neuropathy, ataxia, and retinitis pigmentosa affect the generation of ATP in the mitochondria.
アプリケーション
ATP Assay Kit has been used to quantify the ATP concentration by fluorometric detection of ATP in samples.
適合性
Suitable for the determination of ATP in samples such as animal tissue and cell culture samples.
原理
The ATP Colorimetric/Fluorometric Assay Kit is a sensitive assay for determining ATP in various samples (ranging from 2–10 nmole/well for the colorimetric assay and from 20–1,000 pmole/well for the fluorometric assay). ATP concentration is determined by phosphorylating glycerol, resulting in a colorimetric (570 nm) or fluorometric (lex = 535/lem = 587 nm) product proportional to the amount of ATP present.
その他情報
The fluorometric assay is 10-100 times more sensitive than the colorimetric assay.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • ATP Assay Buffer
  • ATP Probe, in DMSO
  • ATP Converter
  • Developer Mix
  • ATP Standard, 1.0 μmole
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cost of surviving sepsis: A novel model of recovery from sepsis in Drosophila melanogaster.
Kaynar A M, et al.
Intensive care medicine experimental, 4(1), 4-4 (2016)
Rosalba Carrozzo et al.
Bioscience reports, 27(1-3), 105-112 (2007-05-09)
Mitochondrial disorders encompass any medical specialty and affect patients at any age. Likewise, the spectrum of clinical and genetic signatures of these disorders is ample, making a precise diagnosis difficult. We will report some of the major clinical phenotypes observed
Sandra Aurora Niño et al.
ACS chemical neuroscience, 10(1), 323-336 (2018-08-25)
Worldwide, every year there is an increase in the number of people exposed to inorganic arsenic (iAs) via drinking water. Human populations present impaired cognitive function as a result of prenatal and childhood iAs exposure, while studies in animal models
Melatonin Balance the Autophagy and Apoptosis by Regulating UCP2 in the LPS-Induced Cardiomyopathy.
Pan P, et al.
Molecules (Basel), 23(3), 675-675 (2018)
E Alirol et al.
Oncogene, 25(34), 4706-4716 (2006-08-08)
Mitochondria are key players in several cellular functions including growth, division, energy metabolism, and apoptosis. The mitochondrial network undergoes constant remodelling and these morphological changes are of direct relevance for the role of this organelle in cell physiology. Mitochondrial dysfunction