安全性情報
MAK473
Sigma-Aldrich
ATP Assay Kit
sufficient for 100 assays (bioluminescent)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
アプリケーション
pharmaceutical
検出方法
bioluminescent
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) is the chemical energy source for cellular metabolism and is often referred to as “energy currency" of the cell. ATP is produced in living cells during photosynthesis and cellular respiration and consumed in cellular processes including biosynthetic reactions, motility, and cell division. ATP is a key indicator of cellular activity and has been utilized as a measure of cell viability and cytotoxicity in research and drug discovery.
特徴および利点
  • Sensitive and accurate. The kit can detect as low as 0.02 µM ATP, or a single cell can be quantified.
  • Compatible with high-throughput handling systems.
  • Safe. Non-radioactive assay.
適合性
The kit is suitable for ATP determination in cells, tissue, and other biological samples.
原理
The ATP Assay Kit provides a rapid method to measure intracellular ATP. The single working reagent lyses cells to release ATP, which in the presence of luciferase, immediately reacts with the substrate D luciferin to produce light. The light intensity is a direct measure of intracellular ATP.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)