Merck
MAK135
Sigma-Aldrich
ADP/ATP Ratio Assay Kit(ADP/ATP比率アッセイキット)
sufficient for 100 tests (bioluminescent)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 tests (bioluminescent)
アプリケーション
pharmaceutical
検出方法
chemiluminescent
関連疾患
cancer
保管温度
−20°C
詳細
ADP/ATP比率を変化させることで、細胞死および細胞生存の機序の切り替えが行われています。ATP濃度の上昇およびADP濃度の低下は増殖細胞を示します。反対に、ATP濃度の低下およびADP濃度の上昇はアポトーシス細胞またはネクローシス細胞を示し、ATPの減少およびADPの増加はアポトーシスに比べネクローシスではるかに顕著です。
アプリケーション
  • LOC554202 は miR-377-3p をスポンジ化し、SMAD3 をアップレギュレーションすることで脊索腫の進行に寄与します。: この記事では、LOC554202 が miR-377-3p と SMAD3 の調節を通じて脊索腫の進行を促進する分子メカニズムを調査します。ADP/ATP 比アッセイキットは、これらの分子変化が細胞の生存率と増殖に及ぼす代謝的影響を評価するために使用されました(Xu et al., 2023)。
  • FOXG1 はミトコンドリア機能を改善し、鼻咽頭癌の進行を促進します。: この研究では、FOXG1 がミトコンドリアの機能を高め、それによって鼻咽頭癌の進行を促進する仕組みを検証しています。ADP/ATP 比アッセイキットを使用してミトコンドリアの機能とエネルギー代謝の変化を測定し、癌細胞の生体エネルギープロファイルに関する洞察を得ました(Xi et al., 2021)。
特徴および利点
高スループット処理系と両立。
適合性
細胞中のアポトーシスおよびネクローシスの検出、ならびに細胞増殖における化合物の影響を調べる実験に適しています。
原理
ADP/ATP比率アッセイキットは、アポトーシス、ネクローシスおよび細胞増殖のスクリーニングのために細胞中のADPとATPの濃度を測定するシンプルで直接的な手順となります。このアッセイには2つの段階があります。第一段階では、ワーキング試薬により細胞を溶解してATPおよびADPを放出させます。ルシフェラーゼ存在下で、ATPは即時に基質D-ルシフェリンと反応して発光します。光強度は、細胞内ATP濃度の直接的な指標です。
ルシフェラーゼ
ATP + D-ルシフェリン + O2 ----------> オキシルシフェリン + AMP + PPi + CO2 + 光
第二段階では、酵素反応によりADPをATPに変換します。新たに形成されたATPは、第一段階と同様にD-ルシフェリンと反応します。2番目の光強度は、サンプル中のADPとATPの総濃度を示します。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
King-Chuen Wu et al.
Journal of cellular biochemistry, 118(5), 1108-1117 (2016-09-09)
Cells switch to anaerobic glycolysis when there is a lack of oxygen during brain ischemia. Extracellular pH thus drops and such acidosis causes neuronal cell death. The fate of astrocytes, mechanical, and functional partners of neurons, in acidosis is less
Feilong Wang et al.
EBioMedicine, 30, 303-316 (2018-02-22)
Classical activation of M1 macrophages with lipopolysaccharide (LPS) is associated with a metabolic switch from oxidative phosphorylation to glycolysis. However, the generalizability of such metabolic remodeling to other modes of M1 macrophage stimulation, e.g. type II interferons (IFNs) such as
Aline G Cozer et al.
Lipids, 51(11), 1303-1307 (2016-10-25)
The present work assesses in vitro the role of human Stanniocalcin 1 (hSTC-1) in glucose metabolism in white retroperitoneal adipose tissue (WRAT) from fed rat. In the fed state, hSTC1 increases the incorporation of
Nidal Zeineh et al.
Cells, 8(7) (2019-07-13)
The 18 kDa translocator protein (TSPO) is an initiator of the mitochondrial apoptosis cascade. Cigarette smoke (CS) exposure provokes alterations in TSPO expression as well as upregulation of its related functions such as mitochondrial membrane potential (ΔψM) and reactive oxygen
Sangiliyandi Gurunathan et al.
Polymers, 11(4) (2019-04-26)
Metal nanoparticles and the combination of metal nanoparticles with graphene oxide are widely used in environmental, agriculture, textile, and therapeutic applications. The effect of graphene oxide-green platinum nanoparticles (GO-PtNPs) on human prostate cancer cells (LNCaP) is unclear. Therefore, this study