保管温度
−20°C
詳細
アデノシン5′-三リン酸(ATP)生物発光体細胞アッセイキットは、生存可能な体細胞の懸濁液から放出されたアデノシン5′-三リン酸(ATP)の生物発光測定に使用される場合があります。生細胞あたりのATP含量が一定であると仮定すると、細胞濃度の推定値が算出される場合があります。細胞が死滅すると、そのATPが速やかに分解されるので、生存可能な体細胞の数が選択的に計数されます。
アプリケーション
アデノシン5′-三リン酸(ATP)生物発光体細胞アッセイキットは、100例を超えるヒト試験患者から単離された好中球に含まれるATPのレベルを正確に測定するために使用されています。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- FL-AAB Dilution buffer 1 mL/vial
- FL-AAM Assay mix 1 mL/vial
- FL-AAS ATP standard 1 mL/vial
- FL-SAR Somatic cell releasing reagent 1 mL/vial
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
この製品を見ている人はこちらもチェック
Linqing Zhen et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 59, 66-79 (2015-11-20)
Hexavalent chromium reportedly induces reproductive toxicity and further inhibits male fertility in mammals. In this study, we investigated the molecular mechanism by which hexavalent chromium affects motility signaling in boar spermatozoa in vitro. The results indicated that Cr(VI) decreased sperm
Y Zhao et al.
Redox biology, 12, 129-138 (2017-02-24)
The signaling of reactive oxygen species (ROS) is essential for the maintenance of normal cellular function. However, whether and how ROS regulate stem cells are unclear. Here, we demonstrate that, in transgenic mice expressing the human manganese superoxide dismutase (MnSOD)
Li Xinhong et al.
Theriogenology, 116, 71-82 (2018-05-21)
The reproductive efficiency of Meishan pigs is higher than that of Duroc pigs, but the underlying molecular mechanism for this disparity remains unclear. No systematic quantitative proteomics studies, comparing global proteins in Meishan and Duroc boar spermatozoa have been reported.
Sarah Myhill et al.
International journal of clinical and experimental medicine, 2(1), 1-16 (2009-05-14)
This study aims to improve the health of patients suffering from chronic fatigue syndrome (CFS) by interventions based on the biochemistry of the illness, specifically the function of mitochondria in producing ATP (adenosine triphosphate), the energy currency for all body
Rahul Vijay Kapoore et al.
The Analyst, 142(11), 2038-2049 (2017-05-13)
Metabolome characterisation is a powerful tool in oncology. To obtain a valid description of the intracellular metabolome, two of the preparatory steps are crucial, namely washing and quenching. Washing must effectively remove the extracellular media components and quenching should stop