SCT149
ATP Cell Viability Luciferase Assay
A highly sensitive firefly luciferase cell based assay for quantifying ATP in cell cultures used to measure cell viability.
別名:
Luminescent Cell Viability Assay, Cell Toxcity Assay, Bioluminescent Cell Viability Assay
About This Item
おすすめの製品
テクニック
cell based assay: suitable
検出方法
chemiluminescent
輸送温度
ambient
詳細
The ATP Cell Viability Luciferase Assay is a flash-type luminescence assay designed for individual sample detection by using a luminometer in a single sample format or a luminometer with an injector in 96-well plate format. The luminescence signal generated is stable for about 1 minute.
アプリケーション
細胞シグナル伝達
Live Cell Dye
構成
2) Firefly Luciferase (CS224520): 5 X 200 µL
3) ATP Assay Buffer (CS224521): 1 X 10 mL
4) ATP, 2µM (CS224522): 1 X 100 µL
物理的形状
保管および安定性
免責事項
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Firefly luciferase is a widely used bioluminescent reporter for studying gene regulation and function. It is a very sensitive genetic reporter due to the absence of endogenous luciferase activity in mammalian cells or tissues.