安全性情報
MAK172
Sigma-Aldrich
プロテアソーム20S活性測定キット
sufficient for 100 fluorometric tests
別名:
20S プロテアソーム検出キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 fluorometric tests
検出方法
fluorometric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; neurological disorders; cancer
保管温度
−20°C
詳細
タンパク質の分解は、通常、リソソームにおける分解とプロテアソームを介した分解の2つの主要なメカニズムを通じて起こります。リソソームにおける分解は、タンパク質分解酵素活性を通じて起き、ほとんど非特異的です。プロテアソームにおける分解は、標的となるタンパク質のユビキチン化を通じて、特異的なタンパク質に対して起こります。 標的タンパク質は、通常、ポリユビキチン化され、タンパク質分解に向けてプロテアソーム26Sを活性化します。プロテアソーム26Sは、最も一般的なプロテアソームであり、1つの20S(700kDa)コア粒子構造と2つの19S(700kDa)調節キャップを含むATP依存的なタンパク質分解複合体です。
プロテアソームは、タンパク質のリサイクルや、タンパク質の合成と分解のバランスの維持を担っています。 プロテアソームは、アポトーシス、DNA修復、エンドサイトーシス、および細胞周期に関与しており、ある種の癌、糖尿病、およびアルツハイマー病などの疾患に関係していることから、創薬のターゲットとして重要です。
特徴および利点
高スループット処理系と両立。
適合性
培養細胞や細胞ライセート中のプロテアソーム複合体関連キモトリプシン様プロテアーゼ活性の測定に適しています。
原理
プロテアソーム20S蛍光アッセイキットは、培養細胞におけるプロテアソーム複合体に関係するキモトリプシン様プロテアーゼ活性を測定するための、均一な蛍光アッセイです。本キットは、プロテアソーム活性の蛍光指示薬として、LLVY-R110を使用します。プロテアソームによるLLVY-R110の切断は、強力な緑色の蛍光物質R110を生成し、これは480~500nmの励起波長により発する520~530nmの蛍光によってモニタリングされます。本アッセイは堅牢であり、プロテアソーム活性を評価するためのハイスループットアッセイや、培養細胞または溶液中での阻害剤のスクリーニングに容易に適用できます。本アッセイは、簡便な96ウェルおよび384ウェルの蛍光マイクロタイタープレートで使用できます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Javier Quero et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(2) (2021-02-11)
The application of plant extracts for therapeutic purposes has been used in traditional medicine because plants contain bioactive compounds with beneficial properties for health. Currently, the use of these compounds that are rich in polyphenols for the treatment and prevention
The proteasome: Overview of structure and functions
Tanaka K
Proceedings of the Japan Academy. Series B, Physical and Biological Sciences, 85(1), 12-36 (2009)
Mahamud-Ur Rashid et al.
Journal of virology, 96(5), e0199021-e0199021 (2022-01-13)
Influenza A virus (IAV), an obligatory intracellular parasite, uses host cellular molecules to complete its replication cycle and suppress immune responses. Proteasome subunit alpha type 2 (PSMA2) is a cellular protein highly expressed in IAV-infected human lung epithelial A549 cells.
The Cell: A Molecular Approach (2000)
Qingtian Zhu et al.
Biochemical and biophysical research communications, 505(1), 126-133 (2018-09-22)
The proteasome is involved in the activation of NF-κB and can regulate the progression of inflammatory diseases. However, the role of proteasome in acute pancreatitis (AP) has not been demonstrated. In this study, we first observed that the protein level