安全性情報
PP0500
Sigma-Aldrich
Protease Profiler Kit
Proteases for Mass Spectrometry and Proteomics
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.56
品質
Proteases for Mass Spectrometry and Proteomics
保管温度
−20°C
詳細
対象のタンパク質をより詳細に分析する場合、Protease Profilerをご使用になれば、プロテア-ゼの選択肢を増やすことができます。Protease Profilerには、Proteomics Grade Trypsin、酵素可溶化試薬、および酵素反応バッファ-に加えて、4種類の異なる実証済みプロテア-ゼが付属します。各成分は、厳密に精製し、MALDI-MSに適合しているため、最適な性能を発揮します。分析対象の範囲を広げ、二重酵素消化を行い、 Protease Profilerを使用して別の切断部位を探索して頂けます。
  • 二重酵素消化―最初の消化では 5,000 ダルトン以上のペプチド断片が得られることがあります。これは、多くの場合、ほとんどのMSシステム/装置の最適検知範囲を上回る値です。異なる特異性を有するプロテア-ゼを用いた二回目の消化では、大きなペプチドが切断され、MSに適したより小さなペプチドになります。
  • 他のプロテア-ゼの探索―タンパク質サンプルの中にはトリプシンを使用できないものがあります。対象のタンパク質に最も適合するプロテア-ゼを見つけ、デ-タの質が向上します。
  • 溶液またはゲルに基づく消化の実施―いずれの消化条件についても最適なプロトコルおよび試薬が付属しているため、分析の幅が広がります。
アプリケーション
The Protease Profiler Kit can be used for different enzymatic digestions on the proteins of interest.
保管および安定性
The entire Protease Profiler Kit retains activity for at least 1 year when stored at –20 °C. Alternatively, some of the components (Trypsin, Lys-C, Asp-N, Trypsin Solubilization Reagent, and Enzyme Reaction Buffer) may be stored at 2–8 °C. The storage temperature indicated on the labels of these products is 2–8 °C. Storage at –20 °C will not compromise the performance of these products.
法的情報
Protease Profiler is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Enzyme Solublization Reagent 1 mL
  • Enzyme Reaction Buffer 25 mL
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • T6567Trypsin from porcine pancreas, Proteomics Grade, BioReagent, Dimethylated 20 μgSDS
  • P3303Endoproteinase Asp-N from Pseudomonas fragi mutant strain, suitable for protein sequencing, lyophilized powder 2 μgSDS
  • P6181Endoproteinase Glu-C from Staphylococcus aureus V8, suitable for protein sequencing, lyophilized powder 25 μgSDS
  • P6056Endoproteinase Arg-C from mouse submaxillary gland, suitable for protein sequencing, lyophilized powder 5 μgSDS
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
John H Beattie et al.
Proteomics, 8(10), 2126-2135 (2008-05-21)
Human zinc deficiency is a global problem and may influence the development of cardiovascular disease. Our objective was to determine Zn deficiency affected pathways and protein interactions in rat aorta and their likely influence on stress-induced atherogenesis. In two separate
Maria C Romero-Puertas et al.
The Plant cell, 19(12), 4120-4130 (2008-01-01)
Nitric oxide (NO) is a free radical product of cell metabolism that plays diverse and important roles in the regulation of cellular function. S-Nitrosylation is emerging as a specific and fundamental posttranslational protein modification for the transduction of NO bioactivity