Merck
MAK061
Sigma-Aldrich
Isocitrate Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
保管温度
−20°C
詳細
The new Isocitrate Assay Kit, MAK524, is now available! Isocitrate is a TCA cycle intermediate that is formed from citrate by the activity of the enzyme aconitase. In the TCA cycle, isocitrate is oxidized by isocitrate dehydrogenase (IDH) to α-ketoglutarate with the generation of NAD(P)H. In plants and lower organisms, isocitrate is the branch point from which the glyoxylate shunt operates. Isocitrate is found in substantial concentrations in many fruits and vegetables as well as in foods produced from these raw materials. The Isocitrate Assay Kit provides a simple, sensitive and rapid means of quantifying isocitrate in a variety of samples.
適合性
Suitable for quantifying isocitrate in a variety of samples including tissue, cells, food and beverages
原理
Isocitrate concentration is determined by a coupled enzyme assay, which results in a colorometric (450 nm) product, proportional to the isocitrate present. Typical sensitivities of detection for this kit are 1-20 nmoles (0.2 - 5 μg) of isocitrate.
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferatively active cells require both a source of carbon and of nitrogen for the synthesis of macromolecules. Although a large proportion of tumor cells utilize aerobic glycolysis and shunt metabolites away from mitochondrial oxidative phosphorylation, many tumor cells exhibit increased mitochondrial activity.
プロトコル
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLC