おすすめの製品
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
アプリケーション
cosmetics
environmental
food and beverages
検出方法
colorimetric
保管温度
−20°C
詳細
ぎ酸塩はぎ酸の塩であり、最もシンプルなカルボキシルアニオンです。 セリンなどの一炭素供与体による酸化の結果、ぎ酸塩がミトコンドリア中で産生されます。ミトコンドリア由来ぎ酸塩は、プリン類、チミジル酸のデノボ合成、およびホモシステインからメチオニンへの再メチル化における細胞質での一炭素代謝に使用されます。 正常な生理学的状態では、ぎ酸塩は血清および血液中で低濃度であり、急性メタノール中毒またはホルムアルデヒドに対する環境曝露後に濃度が上昇することがあります。 ビタミンB12欠乏ラットでは、血清および尿中ぎ酸濃度が上昇し、再メチル化の欠損により高ホモシステイン血症を示すことがあります。
アプリケーション
ぎ酸アッセイキットは、サンプル中のぎ酸の濃度を求めるために使用されます。
適合性
血清、尿、培地、細胞、および組織に適しています。
原理
ぎ酸アッセイキットは、血清、尿、培地、細胞、および組織といった各種試料のぎ酸レベルを定量化する単純、高感度、および迅速な方法を提供します。ぎ酸濃度は酵素アッセイにより測定され、このアッセイでは存在するぎ酸に比例する呈色物(450 nm)が産生されます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Simon G Lamarre et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 302(1), E61-E67 (2011-09-22)
Formate can differentiate between hyperhomocysteinemia due to impaired remethylation and impaired transsulfuration. Am J Physiol Endocrinol Metab 301: E000-E000, 2011. First published September 20, 2011; 10.1152/ajpendo.00345.2011.-We carried out a (1)H-NMR metabolomic analysis of sera from vitamin B(12)-deficient rats. In addition
Providing reducing power by microalgal photosynthesis: a novel perspective towards sustainable biocatalytic production of bulk chemicals exemplified for aliphatic amines
Lowe J, et al.
Scientific Reports, 8, 10436-10436 (2018)
Benjamin J Koestler et al.
mBio, 9(5) (2018-09-27)
The intracellular human pathogen Shigella flexneri invades the colon epithelium, replicates to high cell density within the host cell, and then spreads to adjacent epithelial cells. When S. flexneri gains access to the host cytosol, the bacteria metabolize host cytosolic
Jana Löwe et al.
Scientific reports, 8(1), 10436-10436 (2018-07-12)
A biotechnological process is reported, which enables an enzymatic reduction without the need for addition of an organic co-substrate for in situ-cofactor recycling. The process is based on merging the fields of enzymatic reductive amination with formate dehydrogenase-based in situ-cofactor
Ho Shing Chan et al.
Frontiers in microbiology, 12, 654033-654033 (2021-05-11)
Klebsiella pneumoniae with crude glycerol-utilizing and hydrogen (H2)-producing abilities was successfully isolated from return activated sludge from Shatin Sewage Treatment Works. The H2 production strategy used in this study was optimized with crude glycerol concentrations, and 1,020 μmol of H2