Merck
MAK491
Sigma-Aldrich
Formate Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
Formate Test Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
アプリケーション
environmental
検出方法
colorimetric
関連疾患
neurological disorders
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Formate is the anion derived from formic acid, the simplest carboxylic acid. It is also the metabolic byproduct of formaldehyde metabolism in the body, and the eventual metabolic byproduct of methanol, which is first broken down to formaldehyde. At high levels, formate is neurotoxic to the central nervous system and can cause blindness, coma, and death. Although naturally present in the body at low levels, elevated levels of formate may be used as an indicator of formaldehyde exposure and methanol poisoning.
特徴および利点
  • Linear detection range 0.050 to 5 mM formate.
  • Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
The kit is suitable for the determination of formate in biological samples such as urine and serum.
原理
The Formate Assay Kit is based on the formate dehydrogenase catalyzed oxidation of formate, which generates carbon dioxide and NADH that reduces a formazan (MTT) dye. The intensity of the reduced MTT, measured at 565 nm, is directly proportional to the formate concentration in the sample.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)