Merck
MAK054
Sigma-Aldrich
α-ケトグルタル酸アッセイキット
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
cancer
保管温度
−20°C
詳細
α-ケトグルタル酸(α-KG)は、イソクエン酸デヒドロゲナーゼによるイソクエン酸の酸化的脱炭酸によって形成されるトリカルボン酸(TCA)サイクルの重要な中間体です。グルタミン酸デヒドロゲナーゼによるグルタミン酸からのα-KGの合成は、TCAサイクルの重要なアナプレロティック反応です。α-KGは重要な窒素輸送体です。このα-ケトグルタレートアッセイキットは、様々な試料中のα-KGを定量化する単純、高感度、かつ迅速な手段を提供します。
アプリケーション
α-ケトグルタレートアッセイキットは、α-ケトグルタレート活性の定量に使用されています。
適合性
細胞および組織のライセートを含む様々な生体試料中のα-ケトグルタル酸の測定に適しています。
原理
α-KG存在量に比例して比色定量(570 nm)/蛍光定量(λex = 535/λem = 587 nm)生成物を生じる共酵素反応によってα-KG濃度を測定します。このキットの代表的な検出感度は0.01~10 nmoleです。
以下による置換
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Glutamine transporters are targets of multiple oncogenic signaling pathways in prostate cancer
White M A, et al.
Molecular Cancer Research, 480-480 (2017)
Phoebe J Benson et al.
Frontiers in microbiology, 7, 475-475 (2016-04-20)
Interest in the production of carbon commodities from photosynthetically fixed CO2 has focused attention on cyanobacteria as a target for metabolic engineering and pathway investigation. We investigated the redirection of carbon flux in the model cyanobacterial species, Synechococcus elongatus PCC
Gunars Osis et al.
Physiological reports, 4(8) (2016-04-28)
The bicarbonate transporter, NBCe1 (SLC4A4), is necessary for at least two components of the proximal tubule contribution to acid-base homeostasis, filtered bicarbonate reabsorption, and ammonia metabolism. This study's purpose was to determine NBCe1's role in a third component of acid-base
Effect of NBC e1 deletion on renal citrate and 2-oxoglutarate handling.
Osis, et al.
Physiological Reports, 4(8), e12778-e12778 (2016)
Shota Kawakami et al.
Oncology letters, 20(6), 351-351 (2020-10-31)
Isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) mutations are common in gliomas, acute myeloid leukemia, and chondrosarcoma. The mutation 'hotspot' is a single arginine residue, R132. The R132H mutant of IDH1 produces the 2-hydroxyglutarate (2-HG) carcinogen from α-ketoglutarate (α-KG). The reduction of α-KG
資料
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferatively active cells require both a source of carbon and of nitrogen for the synthesis of macromolecules. Although a large proportion of tumor cells utilize aerobic glycolysis and shunt metabolites away from mitochondrial oxidative phosphorylation, many tumor cells exhibit increased mitochondrial activity.
プロトコル
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.