安全性情報
MAK486
Sigma-Aldrich
Carbonyl Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
Protein Carbonyl Content Assay Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
検出方法
colorimetric
関連疾患
cardiovascular diseases; cancer; gastrointestinal diseases; aging/geriatric diseases; neurological disorders
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Carbonyl groups, such as ketones and aldehydes, are a common indicator of protein oxidation. Protein oxidation is caused because of exposure to reactive oxygen species (ROS) and is a common marker in various diseases, as well as aging.
特徴および利点
  • Linear detection range from 12 to 250 µM carbonyl
  • Compatible with high-throughput handling systems.
  • Convenient. The procedure involves adding a single working reagent, and reading the absorbance after 30 minutes.
適合性
The kit is suitable for the quantification of carbonyl groups (e.g. ketones, aldehydes) or protein carbonyls in biological samples (e.g. oxidized BSA, etc.).
原理
The Carbonyl Assay Kit is based on an improved method, where 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) reacts with carbonyl groups to produce a colored compound at 375 nm. The intensity of this colored compound is directly proportional to the carbonyl groups in the sample.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)