アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solution
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
pale yellow
蛍光検出
λex ~500 nm
λem ~515 nm
保管温度
−20°C
SMILES記法
Fc1cc2c(cc1OC(=O)C)Oc3c(cc(c(c3)OC(=O)C)F)C42OC(=O)c5c4ccc(c5N)NC
InChI
1S/C25H18F2N2O7/c1-10(30)33-20-8-18-13(6-15(20)26)25(12-4-5-17(29-3)23(28)22(12)24(32)36-25)14-7-16(27)21(34-11(2)31)9-19(14)35-18/h4-9,29H,28H2,1-3H3
InChI Key
BEVHTVRRVVEMEF-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Nitric oxide (NO) fluorescent indicator
警告
物理的形状
再構成
その他情報
Park. J.M., et al. 2001. Br. J. Pharmacol.132, 1876.
Itoh, Y., et al. 2000. Anal. Biochem.287, 203.
Kojima, H., et al. 1999. Angew Chem. Int. Ed.38, 3209.
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
引火点(℃)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
251520-1MG:
251520-1MG-M:
251520-MG:
試験成績書(COA)