安全性情報
251500-M
Sigma-Aldrich
DAF-2
A highly sensitive and specific fluorescent indicator for the direct detection of nitric oxide (NO) in vitro.
別名:
DAF-2, 4,5-Diaminofluorescein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H14N2O5
CAS番号:
分子量:
362.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solution
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
pale yellow
蛍光検出
λex ~495 nm
λem ~515 nm
保管温度
−20°C
SMILES記法
Nc1cc2c(cc1N)C(=O)OC32c4c(cc(cc4)O)Oc5c3ccc(c5)O
InChI
1S/C20H14N2O5/c21-15-7-11-14(8-16(15)22)20(27-19(11)25)12-3-1-9(23)5-17(12)26-18-6-10(24)2-4-13(18)20/h1-8,23-24H,21-22H2
InChI Key
LTYUPYUWXRTNFQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
A highly sensitive and specific fluorescent indicator for the direct detection of nitric oxide (NO) in vivo. The relatively non-fluorescent DAF-2 reacts rapidly with NO in the presence of oxygen to yield the highly fluorescent compound triazolofluorescein (DAF-2 T). Can detect NO under neutral conditions (detection limit = 5 nM). Excitation maximum: 495 nm; emission maximum: 515 nm.
生物化学的/生理学的作用
Primary Target
Fluorescent indicator for the direct detection of nitric oxide (NO) in vitro.
警告
Toxicity: Irritant (B)
物理的形状
A 5 mM (1 mg in 550 µl) solution in DMSO.
再構成
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
その他情報
Berkels, R., et al. 2000. Cell Calcium27, 281.
Kojima, H., et al. 1998. Anal. Chem. 70, 2446.
Kojima, H., et al. 1998. Chem. Pharm. Bull. 46, 373.
Nakatsubo, N., et al. 1998. FEBS Lett. 427, 263.
法的情報
Manufactured by Daiichi Pure Chemicals Co., Ltd
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
引火点(℃)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
251500-1MG:
251500-MG:
251500-0MG:
251500-1MG-M:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1