安全性情報
MAK515
Sigma-Aldrich
Oxaloacetate Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
別名:
Oxaloacetate Quantification Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
cancer; neurological disorders
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Oxaloacetate (OAA) is an intermediate in the citric acid cycle and participates in gluconeogenesis. OAA is formed by the oxidation of malate, by deamidation of aspartate or by condensation of CO2 with pyruvate or phosphoenolpyruvate.
特徴および利点
  • Linear detection range: 7 to 400 µM for the colorimetric assay and 1 to 40 µM for the fluorometric assay.
適合性
The kit is suitable for oxaloacetate determination in plasma, serum, tissue and culture media.
原理
The Oxaloacetate Assay Kit provides a simple, direct and automation-ready procedure for measuring oxaloacetate concentration. OAA is converted into pyruvate which is then oxidized with the conversion of the dye into a colored and fluorescent form. The color intensity of the oxidized dye at 570 nm or fluorescence intensity at λEx = 530 nm/λEm = 585 nm is directly proportional to the oxaloacetate concentration in the sample.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)