Merck
MAK037
Sigma-Aldrich
NAD/NADH 定量キット
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
NAD/NADH アッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
cancer
保管温度
−20°C
詳細
ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD)は多くの酸化還元反応に関与する酵素補助因子です。NAD は酸化型(NAD)および還元型(NADH)として存在し、電子伝達体として機能します。酸化還元反応における役割に加えて、NAD はADP (アデノシン二リン酸)-リボシル化反応において、またサーチュインの基質として重要な役割を果たしています。
アプリケーション
NAD/NADH 定量キットは、トリメタジジンの存在下においてSIRT1(サーチュイン 1)による影響を受けた NAD+/NADH の定量に使用されています。
適合性
動物組織(肝臓、腎臓など)、培養細胞(接着細胞または浮遊細胞)、血清または尿におけるNADH および NAD の検出に最適です。
原理
NAD/NADH 定量キットにより、細胞内ヌクレオチド、NAD(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)および NADH とそれらの比をサンプルからの NAD/NADH の精製を必要とせずに高い感度で検出することができる便利なツールが得られます。本アッセイは NAD および NADH に特異的であり、NADP または NADPH は検出されません。NADt(NAD および NADH)または NADH は比色分析(450 nm)により定量されます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mammalian sirtuins?emerging roles in physiology, aging, and calorie restriction.
Haigis M C and Leonard P G
Genes & Development, 20(21), 2913-2921 (2006)
Frédérique Moyrand et al.
Eukaryotic cell, 7(12), 2069-2077 (2008-09-30)
The genome of the basidiomycete pathogenic yeast Cryptococcus neoformans carries two UDP-glucose epimerase genes (UGE1 and UGE2). UGE2 maps within a galactose cluster composed of a galactokinase homologue gene and a galactose-1-phosphate uridylyltransferase. This clustered organization of the GAL genes
Deepanwita Banerjee et al.
BMC systems biology, 11(1), 51-51 (2017-04-28)
The leading edge of the global problem of antibiotic resistance necessitates novel therapeutic strategies. This study develops a novel systems biology driven approach for killing antibiotic resistant pathogens using benign metabolites. Controlled laboratory evolutions established chloramphenicol and streptomycin resistant pathogens
Andrea M Lencina et al.
mBio, 9(4) (2018-07-05)
The opportunistic pathogen Streptococcus agalactiae is the major cause of meningitis and sepsis in a newborn's first week, as well as a considerable cause of pneumonia, urinary tract infections, and sepsis in immunocompromised adults. This pathogen respires aerobically if heme
Haiping Wang et al.
Nature immunology, 21(3), 298-308 (2020-02-19)
Depleting regulatory T cells (Treg cells) to counteract immunosuppressive features of the tumor microenvironment (TME) is an attractive strategy for cancer treatment; however, autoimmunity due to systemic impairment of their suppressive function limits its therapeutic potential. Elucidating approaches that specifically
資料
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferatively active cells require both a source of carbon and of nitrogen for the synthesis of macromolecules. Although a large proportion of tumor cells utilize aerobic glycolysis and shunt metabolites away from mitochondrial oxidative phosphorylation, many tumor cells exhibit increased mitochondrial activity.
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.