Merck
MAK030
Sigma-Aldrich
リン酸比色キット
sufficient for 500 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 500 colorimetric tests
アプリケーション
cosmetics
environmental
food and beverages
検出方法
colorimetric
保管温度
room temp
詳細
リン酸は生体の必須成分であり、核酸、細胞膜、骨内の構造的役割を含むさまざまな生物学的機能に貢献しています。リン酸は、細胞エネルギーの輸送、核酸代謝、シグナル伝達においても重要です。血中リン酸塩レベルが過剰な状態である高リン血症は、臓器の石灰化と、鉄、カルシウム、マグネシウム、亜鉛などその他の無機イオンの阻害につながる可能性があります。
リン酸塩比色アッセイキットは、さまざまな試料のリン酸塩を測定するための簡単で直接的な手順を提供します。リン酸が発色性錯体と反応すると、存在するリン酸の量に比例した比色分析(650 nm)生成物が得られます。リン酸塩濃度は、1 μM と1 mMの間において0.1 nmolの検出下限で直接測定できます。
アプリケーション
さまざまな試料のリン酸塩濃度を測定するために、リン酸塩比色キットが使用されています。
適合性
血清や尿を含むさまざまな試料のリン酸塩レベルの測定に適しています。
原理
リン酸塩比色アッセイキットは、さまざまな試料のリン酸塩を測定するための簡単で直接的な手順を提供します。リン酸が発色性錯体と反応すると、存在するリン酸の量に比例した比色分析(650 nm)生成物が得られます。リン酸塩濃度は、1 μMと1 mMの間において0.1 nmolの検出下限で直接測定できます。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Neurological heterotopic ossification following spinal cord injury is triggered by macrophage?mediated inflammation in muscle.
Genet F, et al.
The Journal of Pathology, 236(2), 229-240 (2015)
Pooja Bhardwaj et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 62(1) (2017-10-19)
Vancomycin-resistant Enterococcus faecium strains (VREfm) are critical public health concerns because they are among the leading causes of hospital-acquired bloodstream infections. Chlorhexidine (CHX) is a bisbiguanide cationic antiseptic that is routinely used for patient bathing and other infection control practices.
Fluid, Electrolyte and Acid-Base Disorders (2014)
Reduced chlorhexidine and daptomycin susceptibility in vancomycin-resistant Enterococcus faecium after serial chlorhexidine exposure.
Bhardwaj P, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy (2017)
Advanced Biology for you. (2000)