安全性情報
16-126
Millipore
ストレプトアビジン、アガロース結合体
Streptavidin, agarose beads suitable for purification of biotinylated macromolecules.
別名:
ストレプトアビジンアガロースビーズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116133
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.56
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
輸送温度
wet ice
詳細
Streptomyces avidinii から単離されたストレプトアビジンは、アガロースと共有結合しています。
アプリケーション
アガロース抱合体であるストレプトアビジンは、以下の用途に使用されています:
  • 免疫沈降
  • 共免疫沈降
  • 可逆的ビオチン化アッセイ
ビオチン化高分子の精製に適しています。
品質
EGF 刺激 A431 細胞から調製した RIPA 溶解液から、ビオチン化モノクローナルホスホチロシン抗体(16-103)を用いてチロシンリン酸化タンパク質を免疫沈降させ、定期的に評価を行っています。
物理的形状
0.02% アジ化ナトリウムを含むリン酸緩衝食塩水溶液
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
16-126:
試験成績書(COA)