結合体
magnetic beads
品質水準
詳細
for use with mammalian cell and tissue extracts, Non-freezing solution
形状
liquid
保管温度
2-8°C
詳細
ExtrAvidin magnetic beads.
法的情報
ExtrAvidin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
E2642-1ML-PW:
E2642-1ML:
E2642-5ML-PW:
E2642-BULK:
E2642-VAR:
E2642-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)