安全性情報
MAK477
Sigma-Aldrich
Calcium Assay Kit
sufficient for 500 colorimetric tests
別名:
Calcium Quantitative Test Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
アプリケーション
pharmaceutical
検出方法
colorimetric
関連疾患
musculoskeletal disorders; genitourinary disorders; cancer; endocrinological disorders
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Calcium is measured to monitor diseases of the bone or calcium regulation disorders. Increased calcium levels in serum are reported in hyperparathyroidism, metastatic bone lesions and hypervitaminosis. While decreased levels are observed in hypoparathyroidism, nephrosis, rickets, steatorrhea, nephritis and calcium-losing syndromes. Urinary calcium levels aid in understanding how the kidneys handle calcium in certain diseases of the parathyroid gland. Urinary calcium levels are also essential in the evaluation of kidney stones.
特徴および利点
  • The linear detection range of the kit is 0.08 mg/dL (20 µM) to 20 mg/dL (5 mM).
  • Compatible with high-throughput handling systems.
  • The optimized formulation has greatly enhanced reagent and signal stability.
  • Low interference in biological samples. No pretreatments are needed. Assays can be directly performed on raw biological samples i.e., in the presence of lipids, protein, magnesium, iron and zinc.
適合性
The kit is suitable for calcium determination in blood, urine, saliva and other biological samples, as well as for studying the effects of drugs on calcium metabolism.
原理
This Calcium Assay Kit is designed to measure calcium directly in biological samples without any pre-treatment. Phenolsulphonephthalein dye in the kit forms a very stable blue colored complex specifically with free calcium. The intensity of the color, measured at 612 nm, is directly proportional to the calcium concentration in the sample. The optimized formulation minimizes any interference by substances such as magnesium, lipids, protein, and bilirubin.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)