安全性情報
MAK507
Sigma-Aldrich
Magnesium Assay Kit
sufficient for 250 colorimetric tests
別名:
Mg Detection Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
food and beverages
pharmaceutical
検出方法
colorimetric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; immunological diseases; cardiovascular diseases; musculoskeletal disorders; neurological disorders
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Magnesium (Mg) is one of the most abundant and essential minerals in mammals. Magnesium is involved in more than 300 biochemical reactions in the body and plays important roles in muscle and nerve functions, heart rhythm, immune system and bone formation. Magnesium deficiency may lead to nausea, fatigue, muscle contractions, hypocalcemia and hypokalemia.
特徴および利点
  • Linear detection range 0.1 mg/dL (41 µM) to 3 mg/dL (1.2 mM) Mg2+
  • Compatible with high-throughput handling systems.
  • The optimized formulation has greatly enhanced reagent and signal stability.
  • Low interference in biological samples, assays can be directly performed in serum and urine samples.
適合性
The kit is suitable for magnesium determination in serum, urine, food, beverages, water, and soil, as well as for studying the effects of drugs on magnesium metabolism.
原理
The Magnesium Assay Kit is designed to measure magnesium directly in biological samples without any pretreatment. A calmagite dye in the kit forms a colored complex specifically with magnesium. The intensity of the color, measured at 500 nm, is directly proportional to the magnesium concentration in the sample. The optimized formulation minimizes interference by potential substances.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)