安全性情報
94685
Supelco
バナジン酸-モリブデン酸試薬
p.a.
別名:
VM試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164500
NACRES:
NA.84
グレード
p.a.
品質水準
フォーム
liquid
特定アナライト
phosphate
テクニック
photometry: suitable
不純物
sulfuric acid
密度
1.15 g/mL at 20 °C
アプリケーション
general analytical
詳細
バナジン酸-モリブデン酸試薬は、モリブデン酸アンモニウムとバナジン酸アンモニウムを蒸留水に溶解し、これに濃硝酸を加えて調製します。
アプリケーション
バナジン酸-モリブデン酸試薬は、原子吸光分光法を用いてリンを測定する目的で使用されています(リンモリブデン酸バナジウム法を用いてカシュ―アップルジュースサンプルから測定)。
その他情報
AAS法によるCa、Mg測定で生ずるリン酸塩とシリカからの干渉を排除するために適した試薬。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
94685-BULK:
94685-500ML:4548173958330
94685-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
I. Sarudi
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 303, 197-197 (1980)
I. Sarudi et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 321, 493-493 (1985)