安全性情報
1.08498
Supelco
Vanadate-molybdate reagent
for determination of phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352402
NACRES:
NA.21
蒸気圧
<20 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
特定アナライト
phosphate
テクニック
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
>100 °C/1013 hPa
mp
<-4 °C
密度
1.15 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
Sulfuric acid (alkalimetric): 18.0 - 20.5 %
Application test: conforms
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1