Merck
MAK169
Sigma-Aldrich
High Sensitivity Pyrophosphate Assay Kit
sufficient for 200 fluorometric tests
別名:
Pyrophosphate (PPi) Assay Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 200 fluorometric tests
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
検出方法
fluorometric
関連疾患
genitourinary disorders; rheumatological diseases
保管温度
−20°C
詳細
Pyrophosphate (PPi) is produced by a number of biochemical reactions such as ATP hydrolysis, DNA and RNA polymerizations, cyclic AMP formation, and the formation of fatty acid-coenzyme A esters.
適合性
The Pyrophosphate Assay Kit provides a simple and direct flourescent microplate procedure for measuring pyrophosphate in a variety of samples.
原理
The pyrophosphate concentration of a sample is determined by the use of a unique fluorogenic pyrophosphate sensor in which the presence of pyrophosphate results in the production of a fluorescent product (λex =370/λem = 470 nm) proportional to the pyrophosphate present. This assay is simpler and more robust than traditional enzyme-based methods and is ideal for screening enzyme activity or enzyme inhibitors.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)