安全性情報
MAK023
Sigma-Aldrich
Chloride Assay Kit(塩化物アッセイキット)
sufficient for 100 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
検出方法
colorimetric
関連疾患
pulmonary disorders
保管温度
room temp
詳細
塩化物は、体の酸塩基平衡の維持の助けとなるなど、代謝の多くの重要な側面の適切な機能に必要とされる必須のアニオンです。′嚢胞性線維症では、嚢胞性線維症膜コンダクタンス制御因子(CFTCR)遺伝子が変異することにより、ナトリウムおよび塩化物イオン輸送チャネルが変化します。
アプリケーション
塩化物アッセイキットは、分光光度法で塩化物濃度を測定するために使用され、ヒキガエルのRhinella marina(オオヒキガエル)の血漿中の塩化物レベルを測定するために使用されています。
適合性
様々な生体サンプル中の塩化物の定量に適しています。血液と尿は水で希釈した直後に使用できます。
原理
塩化物アッセイキットでは、血液や尿などの様々なサンプル中の塩化物を測定するための簡単で直接的な手法を提供します。塩化物濃度は、2,4,6-トリス(2-ピリジル)-s-トリアジン(TPTZ)に対するHg2+とFe2+の競合反応により測定されます。好ましいHg-TPTZ複合体は無色を示します。塩化物の存在下で、Hg2+はHgCl2を形成し、これが沈殿するため、TPTZがFe2+と錯体を形成できるようになります。Fe-TPTZ複合体は、存在する塩化物に比例する比色(620 nm)産物をもたらします。
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
以下による置換
製品番号
詳細
価格
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Chlorine Test colorimetric, 0-500 mg/L (Cl2), MQuant®
Supelco
1.17924
Chlorine Test
Nicholas C Wu et al.
The Journal of experimental biology, 220(Pt 11), 2026-2035 (2017-06-02)
Amphibian skin is a multifunctional organ providing protection from the external environment and facilitating the physiological exchange of gases, water and salts with the environment. In order to maintain these functions, the outer layer of skin is regularly replaced in
Esters production via carboxylates from anaerobic paper mill wastewater treatment.
Carlos I C R, et al.
Bioresource Technology, 237, 186-192 (2017)
The cystic fibrosis transmembrane conductance regulator: an intriguing protein with pleiotropic functions
Anne V, et al.
Journal of Cystic Fibrosis : Official Journal of the European Cystic Fibrosis Society, 1(1), 13-29v-13-29v (2002)
Recovery of acetate by anion exchange with consecutive CO2-expanded methanol desorption: A model-based approach
Carlos I C R
Separation and Purification Technology, 203, 56-65 (2018)
Lucie Gerber et al.
The Journal of experimental biology, 221(Pt 5) (2018-01-24)
There is growing evidence that maintenance of ion and water balance determines cold tolerance in many insects. The hindgut of terrestrial insects is critical for maintaining organismal homeostasis as it regulates solute and water balance of the haemolymph. Here, we