製品名
Chloride Cell Test, photometric, 5-125 mg/L (Cl-), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 25 tests
特定アナライト
chloride
測定範囲
5-125 mg/L (Cl-)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric
保管温度
15-25°C
詳細
This Spectroquant® Chloride test allows the accurate quantification of chloride ions in various waters and waste water. Their concentration depends on geological factors and the general local situation. Within the test chloride ions react with mercury(II)-thiocyanate to mercury(II) chloride. The liberated thiocyanide reacts with iron ions to form a read complex. The method is analogous to EPA 325.1 and APHA 4500-Cl- E.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells as well as all the required reagents to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Photometric determination using the iron(III)/mercury thiocyanate method after fusion melting