Merck
1.14670
Supelco
Chlorine Test Kit, colorimetric
0.10-2.0 mg/L (Cl₂), MQuant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
製品名
Chlorine Test in freshwater and seawater, colorimetric, 0.10-2.0 mg/L (Cl2), for use with MQUANT®
特定アナライト
chlorine
品質水準
測定範囲
0.10-2.0 mg/L (Cl2)
適合性
for use with MQUANT®
検出方法
colorimetric
保管温度
15-25°C
詳細
Method: colorimetric with color card 0.10 - 0.25 - 0.5 - 1.0 - 2.0 mg/l Cl₂ MQuant®
This MQuant® Chlorine test (formally MColortest®) is suitable for the colorimetric determination using the easy to use color card. The reagents are added to the sample, resulting in a color reaction. The concentration is determined by allocating the color to a value on a reference scale.
法的情報
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Chlorine Test photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Supelco
1.00598
Chlorine Test
Chlorine Test colorimetric, 0.25-15 mg/L (Cl2), for use with MCOLORTEST®
Supelco
1.14826
Chlorine Test
Iron(II) sulfide sticks Ø ~ 1 cm
Supelco
1.03956
Iron(II) sulfide
Chloride Test colorimetric, 5-300 mg/L (Cl-), for use with MCOLORTEST®
Supelco
1.14401
Chloride Test
Chloride Test colorimetric, 500-3000 mg/L (Cl-), MQuant®
Supelco
1.10079
Chloride Test
プロトコル
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
関連コンテンツ
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine