製品名
Chlorine and pH Test, colorimetric, 0.1-1.5 mg/L (Cl2), pH range 6.8-7.8, for use with MQUANT®
特定アナライト
chlorine
品質水準
測定範囲
0.1-1.5 mg/L (Cl2)
pH範囲
6.8-7.8
適合性
for use with MQUANT®
検出方法
colorimetric
保管温度
15-25°C
詳細
Using the refill packs 1.11143 and 1.11157, the original test kit can be used for a very long time, making it a particularly economical and ecological system.
Method
In weakly acidic solution free chlorine reacts with diethyl-p-phenylenediamine (DPD) to form a red-violet dye. Combined chlorine reacts only after the addition of iodide ions. This permits free chlorine to be distinguished from combined chlorine.
The pH determination takes place by means of chlorine-resistant phenol red indicator solution, which changes color from yellow to red-violet in the pH range of 6.5 8.2.
This test is not suited for seawater.
アプリケーション
- Green synthesis and characterization of binary, ternary, and quaternary Ti/MMO anodes for chlorine and oxygen evolution reactions.: This study presents the development of titanium mixed metal oxide (Ti/MMO) anodes for chlorine and oxygen evolution, crucial for electrolysis processes in water treatment (Abdel-Aziz et al., 2024).
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
プロトコル
Preparation of a standard solution for total chlorine
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
関連コンテンツ
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine