安全性情報
1.14401
Supelco
Chloride Test
colorimetric, 5-300 mg/L (Cl-), for use with MCOLORTEST®
別名:
Chloride Visual Test Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
特定アナライト
chloride
品質水準
測定範囲
5-300 mg/L (Cl-)
適合性
for use with MCOLORTEST®
検出方法
colorimetric
保管温度
15-25°C
詳細
Chloride is found in the earth´s crust and can therefore also be found in all natural waters at some concentration. This basic parameter of water analysis can be checked using the MQuant® Chloride test (formally MColortest®).
Method
Chloride ions react with mercury(II) thiocyanate to form slightly dissociated mercury(II) chloride. The thiocyanate released in the process in turn reacts with iron(III) ions to form red iron(III) thiocyanate. The chloride concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the reaction color with a color scale. The unique brilliance of the print and their fine color graduation allow precise analyses, even at the lower end of the concentration range.
Using the refill pack 1.18322 containing all the reagents, the original test kit can be used for a very long time, making it a particularly economical and ecological system. 
Method: colorimetric with color card and comparator block with short test tubes 5 - 10 - 20 - 40 - 75 - 150 - 300 mg/l Cl MQuant®
法的情報
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3