安全性情報
MAK510
Sigma-Aldrich
Chloride Assay Kit
sufficient for 250 colorimetric tests
別名:
Chloride Quantitation Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
アプリケーション
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
検出方法
colorimetric
関連疾患
pulmonary disorders; endocrinological disorders; cardiovascular diseases; genitourinary disorders
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Chloride is the major extracellular anion in human body fluids. Chloride plays a key role in maintaining proper water distribution, osmotic pressure and electrolyte balance. Low chloride concentrations may be found with prolonged vomiting, extensive burns, metabolic acidosis, Addisonia crisis and renal diseases. Elevated chloride concentrations are associated with dehydration, congestive heart failure, hyperventilation and urinary obstructions. Determination of chloride in sweat is useful in diagnosing cystic fibrosis.
特徴および利点
  • Linear detection range 0.7 mg/dL (0.2 mM) to 35 mg/dL (10 mM)
  • Compatible with high-throughput handling systems.
  • The optimized formulation has greatly enhanced reagent and signal stability.
  • Low interference in biological samples, no pretreatments are needed. Assays can be directly performed on raw biological samples in the presence of lipid, protein and minerals such as magnesium, iron and zinc.
適合性
The kit is suitable for chloride determination in serum, plasma, urine, saliva, sweat, water, soil, food, and beverages, as well as for studying the effects of drugs on chloride metabolism.
原理
The Chloride Assay Kit is designed to measure chloride directly in biological samples without any pretreatment. The improved Fried method utilizes mercuric 2,4,6-tripyridyl-s-triazine, which forms a colored complex specifically with chloride. The intensity of the color, measured at 610 nm, is directly proportional to the chloride concentration in the sample. The optimized formulation substantially reduces interference by substances in the raw samples.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)