おすすめの製品
検出方法
colorimetric
関連疾患
neurological disorders
保管温度
−20°C
詳細
Sphingomyelin, a sphingolipid consisting of a phospholipid (typically phosphocholine) attached to a ceramide moiety, is a major component of cellular membranes. Sphingomyelin is enriched in the exoplasmic leaflet of the cell membrane. Within the cell membrane, sphingomyelin interacts with cholesterol to form lipid rafts. The metabolism of sphingomyelin contributes to cellular signaling via the release of ceramide, a second messenger that participates in multiple cellular signaling pathways. Sphingomyelin accumulates in Niemann-Pick disease due to deficiencies in sphingomyelinase activity. Increased levels of sphingomyelin is observed in hypercholesterolemia, which is characterized by the accumulation of sphingomyelin in arteriosclerotic lesions resulting in ischemic heart disease.
適合性
Suitable for quantifying sphingomyelin in serum, plasma, and other biological fluids, and tissue and cell culture samples.
原理
The Sphingomyelin Quantification Assay Kit is a simple and sensitive method for quantifying sphingomyelin. The assay is based on the hydrolysis of sphingomyelin into ceramide and phosphocholine by sphingomyelinase. Alkaline phosphatase (ALP) dephosphorylates phosphocholine to choline producing a reaction that generates a colorimetric signal (A570). The assay is sensitive to 1 M of sphingomyelin in a variety of samples.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Absorption and lipoprotein transport of sphingomyelin.
Nilsson A and Duan R D
Journal of Lipid Research, 47(1), 154-171 (2006)