Merck
S7651
Sigma-Aldrich
スフィンゴミエリナーゼ Bacillus cereus由来
lyophilized powder, ≥100 units/mg protein
別名:
スフィンゴミエリンコリンホスホヒドロラーゼ, スフィンゴミエリンホスホジエステラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
フォーム
lyophilized powder
品質水準
比活性
≥100 units/mg protein
分子量
36873 Da
組成
Protein, ~10% Lowry
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
Bacillus cereus ATCC 14579 ... BC0671(1203022)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bacillus cereus由来のスフィンゴミエリナーゼ(Bc-Smase)は、Mg2+含有金属酵素です。 Bacillus cereusスフィンゴミエリナーゼは、ヒツジ赤血球の溶血を誘発します。
スフィンゴミエリナーゼは、線維芽細胞およびマクロファージの大きな小胞のアデノシン三リン酸(ATP)非依存性エンドサイトーシスを調節します。スフィンゴミエリナーゼは、ヒト赤血球の溶血を引き起こします。また、侵襲性疾患につながる強力な毒性因子でもあります。
アプリケーション
Bacillus cereus由来のスフィンゴミエリナーゼは以下の用途で使用されています:
  • 脳切片の膜静電容量の測定に
  • カイコ死滅活性のテストと確認に
  • 酵素活性アッセイおよび複雑な脂質混合物中のスフィンゴミエリンの加水分解に及ぼすその効果の解明に
スフィンゴミエリナーゼは、Niemann Pick病の小児患者および成人患者の骨格症状を調べる研究で使用されています。
生物化学的/生理学的作用
スフィンゴミエリンをベ-スとするセカンドメッセンジャ-の生成を開始します。MAPK(マイトジェン活性化タンパク質キナ-ゼ)およびSAPK(ストレス活性化タンパク質キナ-ゼ)を活性化します。スフィンゴミエリンからセラミドを生成します。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.4、37°C、1分間で、1.0 μmolのTNPAL-スフィンゴミエリンを加水分解する酵素量です。
物理的形状
凍結乾燥品(リン酸カリウムバッファ-塩および安定剤含有)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S7651-50UN:
S7651-10UN-PW:
S7651-25UN:
S7651-VAR:
S7651-BULK:
S7651-50UN-PW:
S7651-10UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Purification of a soil bacteria exotoxin using silkworm toxicity to measure specific activity
Usui K, et al.
Microbial Pathogenesis, 46(2), 59-62 (2009)
Lipid bilayers containing sphingomyelins and ceramides of varying N-acyl lengths: a glimpse into sphingolipid complexity
Jimenez-Rojo N, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1838(1), 456-464 (2014)
Promotion of endocytosis efficiency through an ATP-independent mechanism at rat calyx of Held terminals
Yue HY, et al.
The Journal of Physiology, 595(15), 5265-5284 (2017)
Melissa Wasserstein et al.
Journal of inherited metabolic disease, 36(1), 123-127 (2012-06-22)
Niemann-Pick disease (NPD) due to acid sphingomyelinase deficiency is a lipid storage disease resulting from the accumulation of sphingomyelin, predominantly within cells of the monocyte-macrophage system. In contrast to other lysosomal storage disorders, skeletal involvement in NPD has not been
Masataka Oda et al.
Biochimica et biophysica acta, 1798(6), 1073-1080 (2010-03-11)
Bacillus cereus sphingomyelinase (Bc-SMase) induces hemolysis of sheep erythrocytes which contain large amounts of sphingomyelin. We investigated the mechanism of this hemolysis in comparison to that induced by Clostridium perfringens alpha-toxin. Pertussis toxin, a Gi-specific inhibitor, N-oleoylethernolamine, a ceramidase inhibitor